주요 문서
PHL89183
23-epi-26-Deoxyactein
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
26-Deoxyactein
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H56O10
CAS Number:
Molecular Weight:
660.83
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1)O)O)O)OC2C(C3C4(C5(C(C6(C(C7C(OC8(OCC9(OC98)C)CC7C)C6)(C(C5)OC(=O)C)C)C)CC3)C4)CC2)(C)C
InChI key
GCMGJWLOGKSUGX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)