주요 문서
PHL83241
Glucoberteroin potassium salt
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
5-(Methylthio)pentylglucosinolate potassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H24KNO9S3
CAS Number:
Molecular Weight:
473.62
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CCCCCSC)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C13H25NO9S3.K/c1-24-6-4-2-3-5-9(14-23-26(19,20)21)25-13-12(18)11(17)10(16)8(7-15)22-13;/h5,8,10-18H,2-4,6-7H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1/t8-,10-,11+,12-,13+;/m1./s1
InChI key
HICHSISOWFHVMN-BTMYCHPCSA-M
관련 카테고리
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)