추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
[H][C@@]12Cc3ccc(Oc4c(O)c(OC)cc5CCN(C)[C@]([H])(Cc6ccc(O)c(Oc7cc1c(CCN2C)cc7OC)c6)c45)cc3
InChI
1S/C36H38N2O6/c1-37-13-11-23-18-31(41-3)32-20-26(23)27(37)15-21-5-8-25(9-6-21)43-36-34-24(19-33(42-4)35(36)40)12-14-38(2)28(34)16-22-7-10-29(39)30(17-22)44-32/h5-10,17-20,27-28,39-40H,11-16H2,1-4H3/t27-,28-/m1/s1
InChI key
NGZXDRGWBULKFA-VSGBNLITSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.