주요 문서
PHL80182
Urushiol (15:3)
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
3-(8Z,11Z,14-Pentadecatrienyl)-1,2-benzenediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H30O2
CAS Number:
Molecular Weight:
314.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥85.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
Oc1c(cccc1CCCCCCC\C=C/C\C=C/CC=C)O
InChI
1S/C21H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(22)21(19)23/h2,4-5,7-8,15,17-18,22-23H,1,3,6,9-14,16H2/b5-4-,8-7-
InChI key
RUWDFSXBACIZCV-UTOQUPLUSA-N
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)