주요 문서
NIST1689
Sulfur dioxide in nitrogen
NIST SRM 1689, nominal 5 umol/mol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
Quality Level
양식
gas (compressed)
포장
pkg of cylinder
제조업체/상표
NIST®
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
픽토그램
Gas cylinder
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)