추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
형태
beads
포장
pkg of 200 g
제조업체/상표
NIST®
응용 분야
glass & ceramic
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in evaluating and calibrating particle size measurement instrumentation covering 750 μm to 450 μm range. Typical use is in the evaluation of wire-cloth test sieives in the range from No. 20 (850 μm) through No. 10 (2000 μm). The SRM consist of a single bottle containing approximately 200 g of sold spherical soda-lime glass beads. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1019B_cert
SRM 1019B_SDS
SRM 1019B_cert
SRM 1019B_SDS
기타 정보
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.