주요 문서
IRMM009
Magnesium-24Mg solution
IRMM®, certified reference material, 0.2 M in nitric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
IRMM®
동위원소 순도
 24Mg
제조업체/상표
JRC
농도
0.2 M in nitric acid
응용 분야
general analytical
형식
single component solution
저장 온도
10-30°C
일반 설명
isotope abundance ratio
분석 메모
For more information please see:
IRMM009
법적 정보
IRMM is a registered trademark of European Commission
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)