주요 문서
ERMDA481IFCC
ABETA 42 in CSF
ERM®, certified reference material, Medium Level
동의어(들):
Aβ1-42 in CSF, Amyloid β1-42 peptide in cerebrospinal fluid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
저장 온도
−70°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)