D3281
Diflunisal
analytical standard
동의어(들):
2′,4′-Difluoro-4-hydroxy-[1,1′-biphenyl]-3-carboxylic acid, 5-(2,4-Difluorophenyl)salicylic acid
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
FC1=CC(F)=CC=C1C2=CC(C(O)=O)=C(O)C=C2
InChI
1S/C13H8F2O3/c14-8-2-3-9(11(15)6-8)7-1-4-12(16)10(5-7)13(17)18/h1-6,16H,(H,17,18)
InChI key
HUPFGZXOMWLGNK-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ALB(213) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges