주요 문서
CRMUDELU
Density Standard
ASTM D 4052; ISO 12185 (0.8687 g/mL, 15 °C)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
포장
pkg of 250 mL
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Density Standards, ASTM D 4052 can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
158.0 °F
Flash Point (°C)
70 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)