추천 제품
Grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
특징
Certified RRO Concentration - (C25-C36) 336 mg/Kg
포장
pkg of 100 g
제조업체/상표
RTC CRM360-100
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
soil
응용 분야
environmental
형식
matrix material
저장 온도
2-30°C
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.