Key Documents
CLNSAND4
Supelco
Clean Sand #4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for EPA 1633
CofA
current certificate can be downloaded
제조업체/상표
RTC CLNSAND-4-100
기질
soil
응용 분야
environmental
형식
matrix material
저장 온도
2-30°C
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
기타 정보
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1