C5149
Calcium Ionophore A23187 mixed calcium magnesium salt
Approximate 1:1 molar ratio Ca:Mg. Actual content given on label.
동의어(들):
Calcimycin, Calcium Ionophore mixed calcium magnesium salt
분석
99% (TLC)
양식
powder
solubility
chloroform/methanol: 10 mg/mL, clear, faintly yellow
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Mg++].[Ca++].CNc1ccc2oc(CC3OC4(CCC3C)OC(C(C)CC4C)C(C)C(=O)c5ccc[nH]5)nc2c1C(O)=O
InChI
1S/C29H37N3O6.Ca.Mg/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35;;/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35);;/q;2*+2
InChI key
HKVXGTQLKZNXPV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable