BP1171
Piperonylbutoxide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
동의어(들):
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl (6-propylpiperonyl) ether, 4,5-Methylenedioxy-2-propylbenzyldiethyleneglycol butyl ether
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
piperonyl butoxide
양식
liquid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
BP
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCOCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
InChI key
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Also used in monographs such as:
포장
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
339.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
171 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.