추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
clinical
형식
matrix material
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
분석 메모
For more information please see:
BCR694
BCR694
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.