추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
matrix material
SMILES string
[H][C@@]12N=C(N)N[C@]13N(CCC3(O)O)C(N)=N[C@H]2COC(N)=O
InChI
1S/C10H17N7O4/c11-6-15-5-4(3-21-8(13)18)14-7(12)17-2-1-9(19,20)10(5,17)16-6/h4-5,19-20H,1-3H2,(H2,12,14)(H2,13,18)(H3,11,15,16)/t4-,5-,10-/m0/s1
InChI key
RPQXVSUAYFXFJA-HGRQIUPRSA-N
분석 메모
For more information please see:
BCR663
BCR663
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.