주요 문서
BCR276
Zircaloy (C, N, O)
BCR®, certified reference material, cylinder (small, 0.2 g)
동의어(들):
Zirconium tin alloy
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
양식
cylinder (small, 0.2 g)
제조업체/상표
JRC
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For more information please see:
BCR276
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)