추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
c1ccc-2c(c1)-c3ccc4-c5ccccc5-c6ccc-2c3c46
InChI
1S/C22H12/c1-2-6-14-13(5-1)17-9-10-19-15-7-3-4-8-16(15)20-12-11-18(14)21(17)22(19)20/h1-12H
InChI key
XAKRHFYJDSMEMI-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
For more information please see:
BCR267
BCR267
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.