추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
형식
matrix material
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For more information please see:
BCR188
BCR188
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: γ-HCH, p,p′-DDT, Endrin, Dieldrin, p,p′-DDE, β-HEPO, β-HCH, Hexachlorobenzene
Matrix Group: Dairy products and eggs
Organic Pollutants: γ-HCH, p,p′-DDT, Endrin, Dieldrin, p,p′-DDE, β-HEPO, β-HCH, Hexachlorobenzene
Matrix Group: Dairy products and eggs
Sales restrictions may apply
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.