추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
양식
particles
제조업체/상표
JRC
입자 크기
50-220 μm
응용 분야
glass & ceramic
형식
neat
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For more information please see:
BCR130
BCR130
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객