주요 문서
ARK2189
SAFC
Cyclohexanone
의약품 제조
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H10(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
98.14
Beilstein:
385735
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
3.4 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
788 °F
expl. lim.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
refractive index
n20/D 1.450 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
density
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
111.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
44 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)