주요 문서
ARK2180
SAFC
Belapectin (GR-MD-02)
의약품 제조
동의어(들):
Belapectin (GR-MD-02)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352202
저장 온도
2-8°C
Quality Level
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)