주요 문서
ARK2157
SAFC
20% Ethanol solution
의약품 제조
동의어(들):
Ethanol solution, Ethyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OH
CAS Number:
Molecular Weight:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
Quality Level
저장 온도
room temp
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
104.0 °F
Flash Point (°C)
40 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)