주요 문서
ARK2063
SAFC
ISOTHIPENDYLHYDROCHLORIDE (ANDANTOL HYDROCHLORIDE)
의약품 제조
동의어(들):
Isothipendyl hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H19N3S · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
321.87
UNSPSC 코드:
12352200
Quality Level
InChI
1S/C16H19N3S.ClH/c1-12(18(2)3)11-19-13-7-4-5-8-14(13)20-15-9-6-10-17-16(15)19;/h4-10,12H,11H2,1-3H3;1H
InChI key
RQHCFTORMXCNGP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)