주요 문서
ARK2055
SAFC
Brompheniramine Maleate
USP, BP, EP
의약품 제조
동의어(들):
(±)-Brompheniramine maleate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H19BrN2 · C4H4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
435.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
51313418
Agency
BP
EP
USP
Quality Level
저장 온도
room temp
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
SRGKFVAASLQVBO-BTJKTKAUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)