추천 제품
vapor density
7.9 (vs air)
Quality Level
제품 라인
BioXtra
분석
≥98.0%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: oxidant
불순물
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
무기 잔류물
≤0.05%
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.001%
양이온 미량물
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0001%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges