추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
alcuronium
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[N+]21([C@@H]3C4([C@H]5N(c%11c4cccc%11)\C=C6/[C@@H]7N(c8c(cccc8)C97[C@H]%10[N+](CC9)(C\C(=C\CO)\C/6C%10)CC=C)\C=C/5\C(C3)\C(=C/CO)\C2)CC1)CC=C
InChI
1S/C44H50N4O2.2ClH/c1-3-17-47-19-15-43-35-9-5-7-11-37(35)45-26-34-32-24-40-44(16-20-48(40,18-4-2)28-30(32)14-22-50)36-10-6-8-12-38(36)46(42(34)44)25-33(41(43)45)31(23-39(43)47)29(27-47)13-21-49;;/h3-14,25-26,31-32,39-42,49-50H,1-2,15-24,27-28H2;2*1H/q+2;;/p-2/b29-13-,30-14-,33-25-,34-26-;;/t31?,32?,39-,40-,41-,42-,43?,44?,47?,48?;;/m0../s1
InChI key
CPYGBGOXCJJJGC-ZHNYPADJSA-L
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.