94355
3-Hydroxyisovaleryl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-2-(3-hydroxy-3-methyl-1-oxobutoxy)-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12D3H20NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
264.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
동위원소 순도
≥99.0 atom % D
분석
≥90.0% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -16.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(CC(C)(O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO5/c1-12(2,17)7-11(16)18-9(6-10(14)15)8-13(3,4)5/h9,17H,6-8H2,1-5H3/t9-/m1/s1/i3D3
InChI key
IGLHHSKNBDXCEY-MCHJGEEVSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable