주요 문서
54253
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyhexanoyl]-L-carnitine
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxohexyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H25NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
275.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤15% water (calculated from elemental analysis)
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C13H25NO5/c1-5-6-10(15)7-13(18)19-11(8-12(16)17)9-14(2,3)4/h10-11,15H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-/m1/s1
InChI key
VYEONLJQPYRKAN-GHMZBOCLSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)