추천 제품
Grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
1.55 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
grade
puriss. p.a.
분석
≥99.5% (GC/T)
형태
liquid
autoignition temp.
932 °F
expl. lim.
2.7-19 % (lit.)
기술
hybridization: suitable
불순물
≤0.02% free acid (as HCOOH)
≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
전이 온도
solidification point 2-3 °C
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
적합성
complies for miscibility
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Blood
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
305.6 °F
Flash Point (°C)
152 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter