About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H7O4P
CAS Number:
Molecular Weight:
138.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
98.0-102.0% (T)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
93-96 °C
형식
neat
SMILES string
OC(CP(O)(C)=O)=O
InChI
1S/C3H5O4P/c4-2-8(7)1-3(5)6/h4H,1-2H2/p+1
InChI key
WDRKKPROFBHWLL-UHFFFAOYSA-O
추천 제품
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.