주요 문서
918709
Sigma-Aldrich
5,6-Dihydroxyindole
동의어(들):
Dopamine lutine, Indolylquinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
149.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(C=CN2)=C2C=C1O
InChI
1S/C8H7NO2/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11/h1-4,9-11H
InChI key
SGNZYJXNUURYCH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)