주요 문서
91404
Supelco
3-Hydroxytyrosol
analytical standard
동의어(들):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol, DOPET, Homoprotocatechuyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
154.16
Beilstein:
2208118
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
OCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
InChI key
JUUBCHWRXWPFFH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
Metabolite of oleuropein. Antioxidant. Inhibits the rate of cancer cell proliferation and induces cancer cell apoptosis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 6
1 of 6