추천 제품
vapor density
5.8 (vs air)
grade
puriss. p.a.
분석
≥99.5% (AT)
양식
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- Photochemical Synthesis of Silver Nanoparticles: Silver nitrate is pivotal in the photochemical synthesis of silver nanoparticles using UV pulsed laser irradiations. The presence of surfactant additives influences the morphology and stability of the synthesized nanoparticles, which have applications in catalysis, sensing, and biomedical fields. This method provides a controlled approach to nanoparticle synthesis, essential for advanced material science and nanotechnology research (Qazi, Journal of New Materials for Electrochemical Systems, 2021).
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.