주요 문서
8.20894
Sigma-Aldrich
Nitromethane
for synthesis
동의어(들):
Nitromethane, Mononitromethane, Nitrocarbol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CH3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
61.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
EC 인덱스 번호:
200-876-6
NACRES:
NA.22
bp:
101.2 °C/1013 hPa
vapor pressure:
36.4 hPa ( 20 °C)
Grade
for synthesis
Quality Level
vapor pressure
36.4 hPa ( 20 °C)
분석
≥98% (GC)
양식
liquid
효능
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.3-63.0 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
6.4 (20 °C, 0.6 g/L in H2O)
bp
101.2 °C/1013 hPa
mp
-29 °C
전이 온도
flash point 35.6 °C
solubility
105 g/L
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
작용기
nitro
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])C
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
InChI key
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1,134 - 1,138
Identity (IR): conforms
픽토그램
FlameExclamation markHealth hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Storage Class Code
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
95.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)