주요 문서
80529
Supelco
2-Hydroxy-3-methylvaleric acid
mixture of diastereomers, analytical standard
동의어(들):
2-Hydroxy-3-methylpentanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
132.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NB.21
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
90.0-105.0% (T)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(C(O)C(C)CC)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
RILPIWOPNGRASR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1