About This Item
Linear Formula:
NH4NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
80.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
분석:
≥98%
Grade:
ACS reagent
양식:
powder or crystals
Grade
ACS reagent
Quality Level
제품 라인
Redi-Dri™
분석
≥98%
양식
powder or crystals
품질
free-flowing
불순물
≤0.005% insolubles
무기 잔류물
≤0.01%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 5%)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): passes test (lim. ∼5 ppm)
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
양이온 미량물
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
InChI key
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.