78864
1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucose
analytical standard
동의어(들):
β-D-Glucopyranose 1,3,6-trigallate, β-D-Glucopyranose-1,3,6-tris(3,4,5-trihydroxybenzoate), 1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucopyranose, NP 005114, NSC 69861
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥90.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)c4cc(c(c(c4)O)O)O)O)OC(=O)c3cc(c(c(c3)O)O)O)O)OC(=O)c2cc(c(c(c2)O)O)O
InChI
1S/C27H24O18/c28-11-1-8(2-12(29)18(11)34)24(39)42-7-17-21(37)23(44-25(40)9-3-13(30)19(35)14(31)4-9)22(38)27(43-17)45-26(41)10-5-15(32)20(36)16(33)6-10/h1-6,17,21-23,27-38H,7H2/t17-,21-,22-,23+,27+/m1/s1
InChI key
RNKMOGIPOMVCHO-SJMVAQJGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable