Key Documents
77088
Supelco
Redox standard
358 mV
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
설명
redox potential: 358 mV ±5 mV, 25°C
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
environmental
pharmaceutical
형식
mixture
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The value is the potential of a platinum electrode versus an Ag/AgCl reference in 3M potassium chloride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)