주요 문서
76561
Supelco
4-Hydroxyantipyrine
analytical standard
동의어(들):
4-Hydroxy-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, NSC 174055
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
204.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.5% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
불순물
≤10% water
mp
184-186 °C (lit.)
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(O)=C1C
InChI
1S/C11H12N2O2/c1-8-10(14)11(15)13(12(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,14H,1-2H3
InChI key
SKVPTPMWXJSBTF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)