주요 문서
74164
Supelco
trans-2-Methyl-2-butenal
analytical standard
동의어(들):
Tiglic aldehyde, (E)-2-Methylbut-2-enal, trans-2,3-Dimethylacrolein, trans-2-Methyl-2-butenal, Tiglinaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=C(CH3)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
84.12
Beilstein:
1698207
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
n20/D 1.448
bp
116-119 °C/752 mmHg (lit.)
density
0.869 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
neat
SMILES string
C\C=C(/C)C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
InChI key
ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
69.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
21 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)