Key Documents
70937
Millipore
Tryptose
suitable for microbiology
동의어(들):
Peptone from protein mixture, tryptic digest, Trypto-peptone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106212
NACRES:
NA.85
생물학적 소스
bovine milk
Quality Level
형태
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
구성
amino-nitrogen, ≥3.5%
total nitrogen (N), ≥11%
무기 잔류물
≤12%
손실
≤8% loss on drying
pH
6.2-7.2
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
응용 분야
food and beverages
microbiology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
C. A. Reddy
Methods for General and Molecular Microbiology (2007)
Ronald M. Atlas
Handbook of Media for Environmental Microbiology (2005)