주요 문서
69710
Sigma-Aldrich
Methyl violet
for microscopy (Bact., Bot., Hist.), indicator (pH 0.1-2.0), mixture of polymethylated pararosaniline hydrochlorides
동의어(들):
Methyl violet 2B, Basic Violet 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
색상 지수 번호:
42535
Beilstein:
8464808
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
Grade
for microscopy (Bact., Bot., Hist.)
indicator (pH 0.1-2.0)
Quality Level
양식
powder or crystals
색상
green to very dark green
pH
1-2
mp
137 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol and water: 0.01 g/10 mL
εmax
≥1500 at 579-589 nm in 50% ethanol
적합성
suitable for microscopy
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
InChI key
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Methyl Violet 2B is a mixture of polymethylated (4,5 and 6) pararosaniline chlorides
Methyl violet is a triphenylmethane dye. It is a mixture of tetra-, penta-, and hexa- methyl pararosaniline.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
John D. Bancroft
Theory and Practice of Histological Techniques, 725-725 (2008)