Key Documents
69391
Supelco
6-Methylcoumarin
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
160.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
bp
303 °C/725 mmHg (lit.)
mp
73-76 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
neat
SMILES string
Cc1ccc2OC(=O)C=Cc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c1-7-2-4-9-8(6-7)3-5-10(11)12-9/h2-6H,1H3
InChI key
FXFYOPQLGGEACP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)