주요 문서
63325
Millipore
Lactic acid solution
10%, suitable for microbiology, sterile filtered
동의어(들):
Lactic acid 10% Supplement
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
90.08
Beilstein:
5238667
MDL number:
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NA.71
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
10%
응용 분야
microbiology
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Lactic Acid solution 10% recommended for the adjustment of acidic pH.
성분
Composition (10mL per vial)
Lactic acid 1g
Distilled water 10mL
기타 정보
Contains varying amounts of intermolecular esterification products.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)