주요 문서
63195
Supelco
Maize powder MZ 0, IRMM certified reference material No. 411
BioChemika, for the detection of GMO maize (Bt-176) with PCR
동의어(들):
Corn flour MZ 0, IRMM certified reference material, GMO maize powder MZ 0 (0% Bt-176)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
제품 라인
BioChemika
품질
for the detection of GMO maize (Bt-176) with PCR
구성
genetically modified Bt-176 maize, 0%
응용 분야
microbiology
pharmaceutical (small molecule)
형식
matrix material
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)