주요 문서
62963
Sigma-Aldrich
L-α-Lysophosphatidylcholine
from soybean, ≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
동의어(들):
3-sn-Lysophosphatidylcholine, L-α-Lysolecithin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
51321705
NACRES:
NA.25
생물학적 소스
soybean
Quality Level
설명
zwitterionic
분석
≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
농도
10 mg/mL in chloroform
density
1.47 g/mL at 20 °C (lit.)
지질 유형
phosphoglycerides
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
기타 정보
primarily C18 unsaturated fatty acids
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)