주요 문서
613339
Supelco
Formamide solution
90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CH3NO
Molecular Weight:
45.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
농도
90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
기술
NMR: suitable
NMR 튜브 크기
3 mm × 8 in.
적합성
suitable for NMR (reference standard)
형식
single component solution
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
15N sensitivity
수량
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Blood
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
190.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87.8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)