주요 문서
610771
Supelco
DL-Methadone-d3 solution
98 atom % D, 1 mg/mL in methanol, drug standard
동의어(들):
DL-6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone-1,1,1-d3 solution, DL-Methadone-(heptyl-1,1,1-d3) solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21D3H24NO
CAS Number:
Molecular Weight:
312.46
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
Grade
drug standard
동위원소 순도
98 atom % D
약물 제어
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
재고 정보
not available in Japan
농도
1 mg/mL in methanol
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
single component solution
질량 이동
M+3
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CC(=O)C(CC(C)N(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3/i1D3
InChI key
USSIQXCVUWKGNF-FIBGUPNXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - Solvent
Flash Point (°C)
9.7 °C - Solvent
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)