주요 문서
60489-M
Sigma-Aldrich
Pentane
≥99% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
72.15
Beilstein:
969132
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
35-36 °C (lit.)
vapor density
2.48 (vs air)
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
기술
GC/GC: suitable
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pentane (n-pentane) is a hydrocarbon. Its hydroisomerization using a nanocrystalline beta (BEA) zeolite has been proposed. It has been reported as one of the products formed from the peroxidation of unsaturated fatty acid.
기타 정보
Pertains only in Germany: unversteuert
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-56.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-49.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)